Merck
GF73240893
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 1m coil, 0.0125mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020210
Größe auswählen
1 EA
CHF 506.00
CHF 506.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 506.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 506.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 732-408-93
Größe × Dicke
1 m × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)