GF73231376
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI297910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 732-313-76
L × Durchm.
100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)