Merck
GF73082897
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm, brown
Synonym(e):
AM317980
Größe auswählen
1 EA
CHF 813.00
CHF 813.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 813.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 813.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 730-828-97
Länge
1000 mm
Durchmesser
12.7 mm
Farbe
brown
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)