Merck
GF72682375
Polyphenylenesulfide
(PPS), monofilament, diam. 0.5 mm, L 10 m, transparent pale amber
Synonym(e):
SU325950
Größe auswählen
1 EA
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 185.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 726-823-75
Länge
10 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)