Merck
GF72666715
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonym(e):
ZN026011
Größe auswählen
1 EA
CHF 598.00
CHF 598.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 598.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 598.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 726-667-15
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)