Merck
GF71962487
Indium-tin alloy, In90Sn10
50mm rod, 5.0mm diameter
Synonym(e):
IN027920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 719-624-87
L × Durchm.
50 m × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)