Merck
GF71127312
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Synonym(e):
AJ625710
Größe auswählen
1 EA
CHF 236.00
CHF 236.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 236.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 236.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 711-273-12
Länge
10 m
Durchmesser
0.011 mm , filament diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)