Merck
GF71007713
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI050320
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 710-077-13
Größe × Dicke
10 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)