Merck
GF70659962
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.05mm
Synonym(e):
ES301532
Größe auswählen
1 EA
CHF 450.00
CHF 450.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 450.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 450.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 706-599-62
Länge
0.5 m
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)