Merck
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
Synonym(e):
W 145351
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 701-459-84
Länge
25 m
Durchmesser
0.15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does it come with the tungsten carbide layer already on the surface?
    1 answer
    1. This material has been etched to a clean condition and therefore will not have a tungsten carbide outer layer.