Merck
GF69919666
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI617490
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 699-196-66
Länge
450 mm
AD
28 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)