Merck
GF69553907
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 3.7Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 1.0Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 3.7mm, L 0.5 m, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI307370
Größe auswählen
1 EA
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 184.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 695-539-07
Länge
0.5 m
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)