Merck
GF69141540
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.75mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140450
Größe auswählen
1 EA
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 433.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 691-415-40
Größe × Dicke
2 m × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)