Merck
GF68825582
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280320
Größe auswählen
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 382.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 688-255-82
Größe × Dicke
0.5 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)