GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI087920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 685-561-67
Länge
500 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)