Merck
GF68379160
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
MG010400
Größe auswählen
1 EA
CHF 670.00
CHF 670.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 670.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 670.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 683-791-60
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)