Merck
GF68182285
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, condition metallic glass, length 50 m
Synonym(e):
FE845100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 681-822-85
Länge
50 m
Durchmesser
0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)