GF68176301
Polyamide/Imide
(PAI), sphere, diam. 3.18 mm, weight 20 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
AM316820
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 681-763-01
Durchmesser
3.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)