Merck
GF68073318
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240265
Größe auswählen
1 EA
CHF 545.00
CHF 545.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 545.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 545.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 680-733-18
Größe × Dicke
2 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)