Merck
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
Synonym(e):
VC006303
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 676-779-80
Gewicht
25 g
Nominale Korngröße
2-3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)