Merck
GF67610707
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
500m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonym(e):
NI145120
Größe auswählen
1 EA
CHF 589.00
CHF 589.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 589.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 589.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 676-107-07
L × Durchm.
500 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)