Merck
GF67359303
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 25 x 25mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280350
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 673-593-03
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)