Merck
GF67000452
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220380
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 670-004-52
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)