Merck
GF66827188
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 25mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI050320
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 668-271-88
Größe × Dicke
25 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)