Merck
GF66490702
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.5 mm, Fe64%/Ni36%, temper annealed, diameter 6 mm
Synonym(e):
FE020351
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 664-907-02
Durchmesser
6 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)