Merck
GF66446534
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
50m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI105160
Größe auswählen
1 EA
CHF 670.00
CHF 670.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 670.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 670.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 664-465-34
L × Durchm.
50 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)