Merck
GF66297246
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
10m wire, 0.4mm diameter, annealed
Synonym(e):
AL025130
Größe auswählen
1 EA
CHF 596.00
CHF 596.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 596.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 596.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 662-972-46
L × Durchm.
10 m × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)