Merck
GF66165183
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 2 m, filament diameter 0.034mm
Synonym(e):
EK305723
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 661-651-83
Länge
2 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)