Merck
GF66149916
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 661-499-16
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)