GF66125471
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, natural
Synonym(e):
AC311100
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 661-254-71
Länge
1 m
Dicke
0.1 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable