Merck
GF65982954
Platinum-rhodium alloy, Pt94Rh6
1m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT075100
Größe auswählen
1 EA
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 365.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-829-54
L × Durchm.
1 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)