Merck
GF65964493
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.40mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220326
Größe auswählen
1 EA
CHF 471.00
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 471.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-644-93
Größe × Dicke
0.5 m × 0.40 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)