Merck
GF65672635
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.5m wire, 0.34mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT045128
Größe auswählen
1 EA
CHF 790.00
CHF 790.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 790.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 790.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 656-726-35
L × Durchm.
0.5 m × 0.34 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)