Merck
GF65667842
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
IN023200
Größe auswählen
1 EA
CHF 926.00
CHF 926.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 926.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 926.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 656-678-42
Größe × Dicke
100x100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)