Merck
GF65538085
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
2m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015110
Größe auswählen
1 EA
CHF 388.00
CHF 388.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 388.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 388.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-380-85
L × Durchm.
2 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)