Merck
GF65479966
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
1000mm rod, 25.4mm diameter
Synonym(e):
CU057920
Größe auswählen
1 EA
CHF 580.00
CHF 580.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 580.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 580.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 654-799-66
L × Durchm.
1000 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)