Merck
GF65381980
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 2 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
FV331013
Größe auswählen
1 EA
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 653-819-80
Länge
2 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.013 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)