Merck
GF65337666
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
PT020235
Größe auswählen
1 EA
CHF 487.00
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 487.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 653-376-66
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)