GF65298156
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness
Synonym(e):
NI080250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 652-981-56
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)