Merck
GF65138182
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
ET321010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 651-381-82
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)