Merck
GF64808882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 2.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 2.14mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 648-088-82
L × Wandstärke
200 mm × 0.18 mm
AD × ID
2.5 mm × 2.14 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)