Merck
GF64663386
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NK255150
Größe auswählen
1 EA
CHF 294.00
CHF 294.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 294.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 294.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 646-633-86
L × Durchm.
5 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)