GF64598596
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, temper hard
Synonym(e):
FE270310
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 645-985-96
Größe
300 × 300 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)