Merck
GF64250793
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.050mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
MN010220
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’650.00
CHF 2’650.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’650.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 2’650.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 642-507-93
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.050 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)