Merck
GF64055617
Chromium/Aluminum
powder, Cr80%/Al20%, 300 max. part. size (micron), weight 20 g
Synonym(e):
CR016025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 640-556-17
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
300 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)