Merck
GF63908309
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
200mm rod, 19mm diameter
Synonym(e):
FE027935
Größe auswählen
1 EA
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 412.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 639-083-09
L × Durchm.
200 mm × 19 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)