Merck
GF63742709
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 200 mm, temper hard
Synonym(e):
CU077950
Größe auswählen
1 EA
CHF 471.00
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 471.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 637-427-09
Länge
200 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)