Wichtige Dokumente
GF63573789
Aluminium
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.999%
Synonym(e):
AL000580
Alle Fotos(2)
About This Item
Assay
99.999%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 635-737-89
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.125 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)