Merck
GF63515044
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
10m wire, 0.075mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025115
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 635-150-44
L × Durchm.
10 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)