Merck
GF63351626
Iron/boron/silicon
foil, Fe78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE810250
Größe auswählen
1 EA
CHF 376.00
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 376.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 633-516-26
Länge
1 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)